주요 문서
GF37318079
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 50mm disks, 0.05mm thickness, as rolled
동의어(들):
CU050240
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
foil (disks - as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 373-180-79
크기 × 두께
50 mm × 0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)