주요 문서
GF37250254
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.35mm, L 500 mm, wall thickness 0.025 mm
동의어(들):
IM307040
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩477,964
5 EA
₩1,935,808
10 EA
₩3,537,072
₩477,964
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩477,964
5 EA
₩1,935,808
10 EA
₩3,537,072
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩477,964
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 372-502-54
길이
500 mm
벽 두께
0.025 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)