주요 문서
GF36878035
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000m wire, 0.025mm diameter, annealed
동의어(들):
FF215105
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,288,746
₩1,288,746
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,288,746
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩1,288,746
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 368-780-35
길이 × 직경
1000 m × 0.025 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)