문서
GF36444999
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g, 99.999%
동의어(들):
FE236010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
분석
99.999%
형태
powder (atomized)
제조업체/상표
Goodfellow 364-449-99
중량
100 g
최대 입자 크기
45 μm