주요 문서
GF36378906
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.008 mm, L 20 m, condition biaxially oriented
동의어(들):
PP301081
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩699,741
₩699,741
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩699,741
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩699,741
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 363-789-06
길이
20 m
두께
0.008 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)