주요 문서
GF36350175
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 20m coil, 25mm coil width, 0.15mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable
동의어(들):
FE280321
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,596,291
₩1,596,291
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,596,291
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩1,596,291
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
설명
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
양식
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 363-501-75
길이 × 너비 × 두께
20 m × 25 mm × 0.15 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)