주요 문서
GF36330487
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 1m coil, 0.1mm thickness
동의어(들):
FE180400
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,456,728
₩1,456,728
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,456,728
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩1,456,728
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 363-304-87
길이 × thickness
1 m × 0.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)