주요 문서
GF35824901
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
500mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, as drawn
동의어(들):
CU107120
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩442,946
₩442,946
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩442,946
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩442,946
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
벌크 견적 요청
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 358-249-01
길이 × 벽 두께
500 mm × 0.1 mm
O.D. × I.D.
1.0 mm × 0.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)