주요 문서
GF35690328
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.2m coil, 0.005mm thickness, as rolled
동의어(들):
CU070225
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩510,444
₩510,444
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩510,444
About This Item
UNSPSC 코드:
31152304
NACRES:
NA.23
₩510,444
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (coil - as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 356-903-28
크기 × 두께
0.2 m × 0.005 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)