주요 문서
GF35256225
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.025 mm, L 20 m, super-tough
동의어(들):
AC311025
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩394,328
₩394,328
예상 입고일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩394,328
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩394,328
예상 입고일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 352-562-25
길이
20 m
두께
0.025 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)