주요 문서
GF34957109
Silver-copper alloy, Ag85Cu15
foil, 2m coil, 1mm coil width, 0.007mm thickness, as rolled
동의어(들):
AA080210
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩433,710
₩433,710
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩433,710
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩433,710
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (coil - as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 349-571-09
길이 × 너비 × 두께
2 m × 1 mm × 0.007 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)