문서
GF34944532
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 3.18 mm, weight 50 pcs, tolerance ±0.05mm
동의어(들):
PP306820
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
형태
spheres
제조업체/상표
Goodfellow 349-445-32
직경
3.18 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable