주요 문서
GF33949604
Arsenic
lump, 20 mm max. lump size, weight 25 g, high purity 99.9999%
동의어(들):
AS006105
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12141906
NACRES:
NA.23
제품 GF33949604은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99.9999%
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 339-496-04
중량
25 g
최대 종괴 크기
20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
표적 기관
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)