주요 문서
GF32670772
Yttrium
foil, thickness 0.1 mm, 12 mm diameter, purity 99%
동의어(들):
Y 000210
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Y
CAS Number:
Molecular Weight:
88.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141617
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
제품 GF32670772은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 326-707-72
저항도
57 μΩ-cm, 20°C
직경
12 mm
12 mm
두께
0.1 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
density
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Y]
InChI
1S/Y
InChI key
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)