주요 문서
GF32271005
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.05 mm, L 1 m, natural
동의어(들):
ME311051
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
제품 GF32271005은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 322-710-05
길이
1 m
두께
0.05 mm
색상
natural
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)