주요 문서
GF32056398
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 10mm disks, 0.2mm thickness, annealed
동의어(들):
FE220320
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
annealed
foil (disks)
제조업체/상표
Goodfellow 320-563-98
크기 × 두께
10 mm × 0.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)