주요 문서
GF31674955
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
1m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
동의어(들):
AU075840
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩920,808
₩920,808
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩920,808
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩920,808
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
설명
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 316-749-55
길이
1 m
컨덕터 직경
0.1 mm
단열제 두께
0.01 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)