주요 문서
GF31456559
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 10m coil, 0.05mm thickness, half hard
동의어(들):
CU020240
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩843,770
₩843,770
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩843,770
About This Item
UNSPSC 코드:
30102010
NACRES:
NA.23
₩843,770
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (coil - half hard)
제조업체/상표
Goodfellow 314-565-59
크기 × 두께
10 m × 0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)