주요 문서
GF31194468
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
rod, 200mm x 25.4mm diameter, cold finished
동의어(들):
CU047940
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩886,907
₩886,907
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩886,907
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩886,907
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 311-944-68
길이 × 직경
200 mm × 25.4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)