주요 문서
GF30508129
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 0.2m coil, 0.075mm thickness, as rolled
동의어(들):
CO010300
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩3,525,907
₩3,525,907
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩3,525,907
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩3,525,907
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (coil - as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 305-081-29
크기 × 두께
0.2 m × 0.075 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)