주요 문서
GF30150021
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.075 mm, L 5 m
동의어(들):
ET301075
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩969,528
₩969,528
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩969,528
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩969,528
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 301-500-21
길이
5 m
두께
0.075 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)