주요 문서
GF29324134
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 300 x 300mm, 2.5mm thickness, annealed
동의어(들):
CU060580
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,014,166
₩2,014,166
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,014,166
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩2,014,166
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (annealed)
제조업체/상표
Goodfellow 293-241-34
크기 × 두께
300 mm × 300 mm × 2.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)