주요 문서
GF29232963
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
rod, 1000mm x 3.0mm diameter, annealed
동의어(들):
NI117905
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩474,817
₩474,817
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩474,817
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩474,817
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 292-329-63
길이 × 직경
1000 mm × 3.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)