주요 문서
GF29206852
Polyethylene Naphthalate
(PEN), granule, 5 mm nominal granule size, weight 200 g, condition additive free polymer
동의어(들):
ES366300
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩411,887
₩411,887
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩411,887
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩411,887
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
granular
제조업체/상표
Goodfellow 292-068-52
중량
200 g
공칭 과립 크기
5 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)