주요 문서
GF28901123
Polyetherimide
(PEI), sheet, thickness 6.4 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
동의어(들):
EI313060
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩537,544
₩537,544
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩537,544
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩537,544
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 289-011-23
크기
150 × 150 mm
두께
6.4 mm
색상
clear amber
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)