주요 문서
GF28836041
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.063 mm, size 140 × 200 mm, pore size 0.2ám
동의어(들):
FP301253
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 288-360-41
크기
140 × 200 mm
두께
0.063 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)