주요 문서
GF28825892
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 1m coil, 100mm coil width, 0.50mm thickness, annealed
동의어(들):
NI100280
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,574,570
₩1,574,570
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,574,570
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩1,574,570
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
annealed
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 288-258-92
길이 × 너비 × 두께
1 m × 100 mm × 0.50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)