주요 문서
GF28702650
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, 20 mm diameter, condition hot-pressed
동의어(들):
B 603175
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
제품 GF28702650은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 287-026-50
직경
20 mm
20 mm
두께
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)