주요 문서
GF28480833
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si1
1000mm tube, 12.7mm outside diameter, 1.22mm wall thickness, 10.26mm inside diameter, hard
동의어(들):
AL087300
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩425,894
₩425,894
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩425,894
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
₩425,894
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 284-808-33
길이 × 벽 두께
1000 mm × 1.22 mm
O.D. × I.D.
12.7 mm × 10.26 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)