주요 문서
GF27430017
Polystyrene
(PS), powder, mean particle size 250micron, weight 100 g, condition homopolymer
동의어(들):
ST316051
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 274-300-17
중량
100 g
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)