주요 문서
GF26445641
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
500mm tube, 7.0mm outside diameter, 1mm wall thickness, 5.0mm inside diameter, annealed
동의어(들):
FA147500
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩425,691
₩425,691
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩425,691
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩425,691
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 264-456-41
길이 × 벽 두께
500 mm × 1 mm
O.D. × I.D.
7.0 mm × 5.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)