주요 문서
GF26354943
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 200 x 900mm, 0.5mm thickness, annealed
동의어(들):
FE020350
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,059,762
₩1,059,762
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,059,762
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩1,059,762
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (annealed)
제조업체/상표
Goodfellow 263-549-43
크기 × 두께
200 mm × 900 mm × 0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)