주요 문서
GF26180030
Carbon
lump, 1.5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.8%
동의어(들):
Activated charcoal, C 006100, Charcoal activated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C
CAS Number:
Molecular Weight:
12.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
분석
99.8%
양식
lumps
autoignition temp.
842 °F
제조업체/상표
Goodfellow 261-800-30
저항도
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
중량
50 g
최대 종괴 크기
1.5 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)