주요 문서
GF25600328
Copper
foil, thickness 0.1 mm, 6 mm diameter, purity 99.9%
동의어(들):
CU000565
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cu
CAS Number:
Molecular Weight:
63.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
GF25600328 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99.9%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 256-003-28
저항도
1.673 μΩ-cm, 20°C
직경
6 mm
6 mm
두께
0.1 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)