GF25069888
동의어(들):
TI176010
GF25069888-1EA
₩1,387,505
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
1 of 10
Sigma-Aldrich
12310
Iron
463728
Manganese
413054
44890
356808
204218
Rhodium
343242
Phosphorus, red
266639
Cobalt
C3518
Carbonyl iron
277959
Indium
powder
Goodfellow 250-698-88
200 g
150 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.