GF24762887
동의어(들):
ME331050
GF24762887-10EA
₩2,641,741
1 of 10
Sigma-Aldrich
38534
Polylactic acid
GF45989881
Polylactic Acid - Biopolymer
94829
Poly(L-lactide)
918075
NanoFabTx™ PLA-nano
440744
Polycaprolactone
P1566
341584
Poly(vinyl alcohol)
215619
Silicon
GF27769304
Poly L Lactic Acid - Biopolymer
544833
Aluminum oxide
film
Goodfellow 247-628-87
300 × 300 mm
0.05 mm
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.
도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서
문서 라이브러리 방문
1 of 4
457620
Polyglycolide
769940
Resomer® L 207 S, Poly(L-lactide)
303143
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
440752