주요 문서
GF23841750
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
1000mm tube, 6.35mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 3.35mm inside diameter, as drawn
동의어(들):
NI117600
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,146,544
₩1,146,544
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,146,544
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩1,146,544
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 238-417-50
길이 × 벽 두께
1000 mm × 1.5 mm
O.D. × I.D.
6.35 mm × 3.35 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)