주요 문서
GF23757868
Brass alloy, Cu63Zn37
200mm tube, 1.83mm outside diameter, 0.27mm wall thickness, 1.29mm inside diameter, as drawn
동의어(들):
CU027250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
30102010
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 237-578-68
길이 × 벽 두께
200 mm × 0.27 mm
O.D. × I.D.
1.83 mm × 1.29 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)