주요 문서
GF23648148
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
5m wire, 1mm diameter, as drawn
동의어(들):
FE265160
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩399,809
₩399,809
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩399,809
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩399,809
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 236-481-48
길이 × 직경
5 m × 1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)