주요 문서
GF21899717
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, grade dx310
동의어(들):
ME316309
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
granular
제조업체/상표
Goodfellow 218-997-17
중량
1000 g
공칭 과립 크기
3 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)