주요 문서
GF21162585
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 5 m, insulation thickness 0.030 mm
동의어(들):
NI055892
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
제품 GF21162585은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 211-625-85
길이
5 m
직경
0.30 mm
단열제 두께
0.030 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is the maximum tension of 0.3mm diameter wire for Ni80Cr20?
    1 답변
    1. The tensile strength is 650-1100 MPa.