주요 문서
GF19090537
Germanium
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, purity 99.999%
동의어(들):
GE006011
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ge
CAS Number:
Molecular Weight:
72.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141716
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
제품 GF19090537은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99.999%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 190-905-37
저항도
53 Ω-cm, 20°C
중량
20 g
최대 입자 크기
150 μm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
density
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChI key
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
FlameHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)