주요 문서
GF17947323
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
100m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation, hard
동의어(들):
CU075820
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩427,112
₩427,112
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩427,112
About This Item
UNSPSC 코드:
31152304
NACRES:
NA.23
₩427,112
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
설명
polyimide insulation
temper (hard)
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 179-473-23
길이
100 m
컨덕터 직경
0.025 mm
단열제 두께
0.004 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)