주요 문서
GF16823639
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 10mm disks, 0.02mm thickness
동의어(들):
FE020220
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
foil (disc)
제조업체/상표
Goodfellow 168-236-39
직경 × 두께
10 mm × 0.02 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)