주요 문서
GF16727418
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.2m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
동의어(들):
AU075840
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩531,251
₩531,251
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩531,251
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩531,251
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
설명
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 167-274-18
길이
0.2 m
컨덕터 직경
0.1 mm
단열제 두께
0.01 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)