주요 문서
GF16616910
Lead
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
동의어(들):
PB006120
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Pb
CAS Number:
Molecular Weight:
207.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141723
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
제품 GF16616910은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥99.99%
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 166-169-10
저항도
20.65 μΩ-cm
중량
50 g
최대 종괴 크기
10 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
표적 기관
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)