주요 문서
GF15774060
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.5m wire, 0.025mm diameter, annealed
동의어(들):
AU075125
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,430,135
₩1,430,135
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,430,135
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩1,430,135
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 157-740-60
길이 × 직경
0.5 m × 0.025 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)