주요 문서
GF15403508
Tin
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, high purity 99.995%
동의어(들):
SN006031
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
118.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141745
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
제품 GF15403508은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99.995%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 154-035-08
저항도
11 μΩ-cm, 20°C
중량
50 g
최대 입자 크기
150 μm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)