주요 문서
GF14995637
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
500mm rod, 12.7mm diameter
동의어(들):
FF217920
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 149-956-37
길이 × 직경
500 mm × 12.7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)