주요 문서
GF14149436
Aluminum-nickel alloy, Al50Ni50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
동의어(들):
AL116010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352300
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
powder (alloy pre-cursor)
제조업체/상표
Goodfellow 141-494-36
중량
500 g
최대 입자 크기
150 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)